Merck
81108
Supelco
Micro particles based on silicon dioxide
size: 2 μm
Szinonimák:
Silica dioxide microsphere (2 μm), Micro silicon (2 μm), Beads based on silicon dioxide, microsize, Silicon dioxide beads
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352119
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
grade
analytical standard
Minőségi szint
Forma
aqueous suspension
koncentráció
5% (solids)
részecskeméret
2 μm std dev ≤0.2 μm
alkalmazás(ok)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Silicon dioxide based microparticles are suitable for profiling particle size distribution (PSD) of test samples.
The particle diameter of 2 μm is evaluated using Coulter Multisizer.
Alkalmazás
Used to qualify and monitor the performance of particle size equipment.
Also used as a calibration standard to:
  • assess 3D particle tracking ability of optical diffraction tomography instrument for optically trapped silica beads
  • synthesize inverse patchy colloids (IPCs) for phase-behavior studies of heterogeneously charged particles
Tulajdonságok és előnyök
  • suitable for routine instrument calibration monitoring, testing and corrections
  • particle size traceable to Community Bureau of Reference (BCR) standards
  • available in 5 mL and 10 mL pack size as neat samples
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Simultaneous 3D visualization and position tracking of optically trapped particles using optical diffraction tomography
Kim K, et al.
Optica, 2(4), 343-346 (2015)
Simple method for the synthesis of inverse patchy colloids
van Oostrum PL, et al.
Journal of Physics. Condensed Matter : An Institute of Physics Journal, 27(23), 234105-234105 (2015)