Fontos dokumentumok
938270
Silica
mesoporous, 100 μm particle size, pore size ~40 Å
Szinonimák:
Mesoporous Silica with 100 µm particle size, Pore size ~40 Å, Silicon dioxide
About This Item
Javasolt termékek
form
mesoporous
powder
Minőségi szint
részecskeméret
100 μm
pórusméret
~40 Å pore size
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
STOT RE 1 Inhalation
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)