Fontos dokumentumok
904368
Silica
monodisperse, non-porous, 10 μm
Szinonimák:
Monodisperse silicon dioxide, Non-porous silica, Non-porous silicon dioxide, Silica, Silicon dioxide
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)