Fontos dokumentumok
80547
Rhamnose Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
Szinonimák:
LRB
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
according to ISO 11290-1:2017
according to ISO 11290-2:2017
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
bromocresol purple, 0.02 g/L
meat extract, 1 g/L
peptone from meat, 10 g/L
sodium chloride, 5 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Basic
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
6.8±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
environmental
food and beverages
food and beverages
microbiology
alkalmasság
nonselective and differential for Listeria spp.
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
100 ml/l Rhamnose Broth Supplement (Cat. No. 80301) or
100 ml/l Methyl-α-D-mannopyranoside Supplement (Cat. No. 02046)
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?