Merck
64001BC
MVP ICON® Positive Controls
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41112601
NACRES:
NA.85
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
gyártó/kereskedő neve
BioControl Systems 64001-25
MVP ICON®
Minőségi szint
Általános leírás
The MVP ICON ATP Positive Control provides a sample which produces a positive ATP result when assayed with the MVP ICON system.
Alkalmazás
ATP Bioluminescence
ATP Testing, Food Processing, HACCP Monitoring, Sanitation
It is recommended that ATP positive controls be run every other day of use and incorporated into an overall Quality Control program which monitors and tracks the MVP ICON system results over an extended period of time.
Biokémiai/fiziológiai hatások
The detection of ATP through bioluminescence is a well-established and widely used indicator of surface hygiene and cleaning efficacy in food processing. Visual inspection is not an adequate critical control for surface hygiene and the lengthy time-to-result of microbiological test methods (from 2 - 7 days) make them ineffective for hygiene monitoring. ATP detection with the MVP ICON provides results in 10 seconds allowing for immediate "go/no-go" decisions to be made prior to the start of processing and allows for correction actions, when necessary, to be taken immediately. ATP is a molecule that is found in all living cells, including: bacteria, yeast, mold and all organic matter. After cleaning and/or sanitizing, food processing equipment and the plant environment is tested for ATP. If cleaning/sanitizing has been effective, ATP levels should be low.
Egyéb megjegyzések
Twenty-five (25) sealed glass vials containing approximately 1 x 10-13 moles of lyophilized Adenosine triphosphate (ATP).
Jogi információk
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
A készletek elemei külön is megvásárolhatók
Termékszám
Leírás
Biztonsági adatlap
  • Lightning MVP ICON ATP Positive Control
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Media fill tests for beverages ensure that the filling line is not contaminated with spoilage bacteria, yeasts, or molds, during the production of low-acid aseptic beverages.