Fontos dokumentumok
64004BC
MVP ICON® Liquid Sampling Device
BioControl, ATP Liquid Sampling Swab for HACCP Management
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
MVP ICON®
form
liquid
kiszerelés
box of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
MVP ICON® 64004-100
alkalmazás(ok)
food and beverages
water monitoring
kompatibilitás
for use with MVP ICON instrument
észlelési módszer
bioluminescent
tárolási hőmérséklet
room temp
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
The MVP ICON ATP Liquid Sampling Device allows users to quickly collect and measure ATP content of liquid samples, such as CIP rinse water, directly from their source without pipetting or use of a sampling container.
Increased Accuracy and Repeatability
Upon activation, the proprietary test reagent flows through the hollow sampling device shaft to evenly wash ATP off sampling tip into bottom of the collection tube, ensuring a high degree of accuracy. The light output of the reagent solution is measured, not the solid device surface, ensuring a high degree of repeatability.
Convenient Storage
Store sampling devices at room temperature – no refrigeration needed; saving precious refrigeration space for other necessities.
Alkalmasság
Elv
Tesztelési mód
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Media fill tests for beverages ensure that the filling line is not contaminated with spoilage bacteria, yeasts, or molds, during the production of low-acid aseptic beverages.
Related Content
A fertőtlenítés-ellenőrzési megoldások biztosítják az élelmiszerbiztonságot és a jogszabályoknak való megfelelést az élelmiszer- és italgyártásban.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.