Merck
04551
Millipore
Schaeffer and Fulton Spore Stain Kit
for microscopic observation of bacteria and endospores
Szinonimák:
Spore Stain Kit according to Schaeffer and Fulton
About This Item
UNSPSC kód:
41171621
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.85
grade
for microscopy
Minőségi szint
termékcsalád
BioChemika
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
alkalmasság
spore forming microorganisms
Általános leírás
In Schaeffer-Fulton`s method, a primary stain-malachite green is forced into the endospores by steaming the bacterial emulsion. Malachite green is water soluble and has a low affinity for cellular material, so vegetative cells may be decolorized with water. Vegetative cells are then counterstained with safranin. Endospores are green colored while bacteria show up as red bodies.
Alkalmazás
Schaeffer & Fulton′s Spore Stain-Kit is used for staining bacterial spores
Komponensek
Kit contents:
Schaeffer & Fulton`s Spore Stain A: Malachite green 50 g/l in water,
Schaeffer & Fulton`s Spore Stain B: Safarin O 5 g/l in water
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)