Fontos dokumentumok
17145
Clostridium difficile Agar (Base)
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 15 g/L
disodium phosphate, 5 g/L
fructose, 6 g/L
magnesium sulfate, 0.1 g/L
monopotassium phosphate, 1 g/L
proteose peptone, 40 g/L
sodium chloride, 2 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
7.4±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
alkalmasság
selective for Clostridium spp.
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Clostridia are relatively large, gram-positive, rod-shaped bacteria that can undergo only anaerobic metabolism.