Merck
09148
Sigma-Aldrich
λ-Cyhalothrin-(phenoxy-d5)
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
λ-Cyhalothrin-d5
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C23D5H14ClF3NO3
Molekulatömeg:
454.88
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
Teszt
≥98.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
agriculture
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1(C)[C@H](C(O[C@H](C#N)C2=CC=CC(OC3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H])=C2)=O)[C@@H]1/C=C(Cl)/C(F)(F)F
InChI
1S/C23H19ClF3NO3/c1-22(2)17(12-19(24)23(25,26)27)20(22)21(29)31-18(13-28)14-7-6-10-16(11-14)30-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/b19-12-/t17-,18+,20-/m0/s1/i3D,4D,5D,8D,9D
Általános leírás
λ-Cyhalothrin-(phenoxy-d5) is an isotope labeled analog of the pyrethroid insecticide λ-cyhalothrin, wherein five phenoxy protons of the cyhalothrin moiety are replaced by deuterium.
Alkalmazás
Isotope-labeled compounds are increasingly used in isotope dilution mass spectrometry (IDMS) for the quantitative analysis of pesticides. The major advantage of using this technique is that the isotope-labeled compounds have nearly the same physical properties as their non-labeled counterpart analogs, and thus show identical behavior during the workup and sample preparation process. This helps in overcoming the problems of matrix effects generally encountered in the usual LC-MS/GC-MS analysis, potentially resulting in biased results. By spiking the sample before workup with its isotope labeled analog, the loss of analyte that leads to matrix effects can be determined and compensated.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Skull and crossbonesEnvironment
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2
Microbiological characteristics of a sandy loam soil exposed to tebuconazole and lambda-cyhalothrin under laboratory conditions
Cycon M, et al.
Ecotoxicology (London, England), 15(8), 639-646 (2006)