Fontos dokumentumok
74601
3,3′-Diindolylmethane
analytical standard
Szinonimák:
3,3′-Bisindolylmethane, DIM
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥97.5% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C(c1c[nH]c2ccccc12)c3c[nH]c4ccccc34
InChI
1S/C17H14N2/c1-3-7-16-14(5-1)12(10-18-16)9-13-11-19-17-8-4-2-6-15(13)17/h1-8,10-11,18-19H,9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VFTRKSBEFQDZKX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Javasolt termékek
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?