Fontos dokumentumok
73816
BG11 Broth
suitable for microbiology, 100x concentrate, sterile filtered, NutriSelect® Basic
Szinonimák:
Cyanobacteria BG-11 Broth
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
sterilitás
sterile (Filtered and Aseptic Handled)
form
liquid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
calcium chloride dihydrate, 36.7 mg/L
citric acid, 5.6 mg/L
dipotassium hydrogen phosphate, 31.4 mg/L
disodium magnesium ETDA, 1 mg/L
ferric ammonium citrate, 6 mg/L
magnesium sulfate, 36 mg/L
sodium carbonate, 20 mg/L
sodium nitrate, 1.5 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Basic
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
4.0-4.6 (25 °C, not adjusted)
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
cyanobacteria
Related Categories
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?