Merck
798924
Sigma-Aldrich
Acrylamide-13C3,2,3,3-d3
99 atom % 13C, 98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C3D3H2NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
77.07
UNSPSC kód:
41105319
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
98 atom % D
Teszt
98% (CP)
Forma
powder
technika/technikák
protein expression: suitable
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
N[13C]([13C]([2H])=[13C]([2H])[2H])=O
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)/i1D2,2+1D,3+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HRPVXLWXLXDGHG-LJQSZPFLSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Célzott szervek
Peripheral nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
280.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
138 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)