Fontos dokumentumok
636568
Acrylamide-2,3,3-d3
98 atom % D, 98% (CP)
Szinonimák:
2-Propenamide-2,3,3-d3
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
98 atom % D
Teszt
98% (CP)
Forma
solid
technika/technikák
protein expression: suitable
bp
125 °C/25 mmHg (lit.)
mp
82-86 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[2H]\C([2H])=C(/[2H])C(N)=O
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)/i1D2,2D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HRPVXLWXLXDGHG-FUDHJZNOSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
280.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
138 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?