Merck
294128
Sigma-Aldrich
Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate
98%
Szinonimák:
Cesibor, Tetrakis(4-fluorophenyl)boron sodium
About This Item
Lineáris képlet:
(FC6H4)4BNa·2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
450.21
Beilstein:
4285808
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
core: boron
reagent type: catalyst
szennyeződések
<2% acetone
SMILES string
O.O.[Na+].Fc1ccc(cc1)[B-](c2ccc(F)cc2)(c3ccc(F)cc3)c4ccc(F)cc4
InChI
1S/C24H16BF4.Na.2H2O/c26-21-9-1-17(2-10-21)25(18-3-11-22(27)12-4-18,19-5-13-23(28)14-6-19)20-7-15-24(29)16-8-20;;;/h1-16H;;2*1H2/q-1;+1;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MSDGDEJOIBMWJD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate can be used as a cation exchanger in the preparation of:
  • Organic pseudoisocyanine nanoparticles.
  • Polymeric membrane sensors.
It can also be used as a dopant for valinomycin-based potassium-selective membranes.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Organic nanoparticles of cyanine dye in aqueous solution
Ou Z, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 80, 295-302 (2007)
Polymeric membrane sensors with boronic acid functionalized boron dipyrromethene for selective measurement of dopamine
Li Y, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 191, 227-232 (2014)
Towards reversibility of ion transfer across the interface between valinomycin membranes and aqueous electrolyte solutions
Mikhelson K, et al.
Russ. J. Electrochem., 39, 771-776 (2003)
Analytical Chemistry, 57, 783-783 (1985)