Fontos dokumentumok
71662
di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate
tested according to Ph. Eur.
Szinonimák:
Dinatrii phosphas dihydricus, sec-Sodium phosphate, Disodium hydrogen phosphate dihydrate, Disodium phosphate, Sodium phosphate dibasic dihydrate
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Minőségi szint
Teszt
98.0-101.0% (dried substance)
form
solid
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?