Merck
58087
Supelco
di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate
suitable for HPLC, LiChropur
Szinonimák:
sec-Sodium phosphate, Disodium hydrogen phosphate dihydrate, Disodium phosphate, Sodium phosphate dibasic dihydrate
About This Item
Lineáris képlet:
Na2HPO4 · 2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
177.99
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
NACRES:
NA.21
Teszt
98.5-102.0% (T)
gyártó/kereskedő neve
LiChropur
technika/technikák
HPLC: suitable
pH
8.8-9.4
oldhatóság
H2O: 10%, clear, colorless
λ
10 % in H2O
UV-elnyelés
λ: 230 nm Amax: ≤0.1
λ: 260 nm Amax: ≤0.06
λ: 280 nm Amax: ≤0.04
λ: 320 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Jogi információk
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)