Fontos dokumentumok
70149
Nutrient Broth
No. 3, suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Szinonimák:
Standard - Nutrient Broth
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
meat extract, 1 g/L
peptone, 5 g/L
sodium chloride, 5 g/L
yeast extract, 2 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
7.4±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
water monitoring
microbiology
alkalmasság
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Pseudomonas spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
Related Categories
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
A Pseudomonas fajok kimutatásával, azonosításával, megkülönböztetésével és tenyésztésével foglalkozó cikk.
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques