Fontos dokumentumok
573663
Supelco
Dowex G26 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 25-30 mesh
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
NACRES:
SB.52
Terméknév
Dowex G26 hydrogen form, hydrogen form
Minőségi szint
Forma
beads
keresztkötés
10 % cross-linked
parameter
150 °C max. temp.
nedvesség
45-52%
technika/technikák
LPLC: suitable
Mátrix
styrene-divinylbenzene (gel)
mátrix aktív csoport
sulfonic acid functional group
átmérő
22-25 mesh
600-700 μm
működési pH
0-14
kapacitás
2.0 meq/mL by wetted bed volume
sűrűség
1.22 g/mL (lit.)
térfogatsúly
800 g/L (22.2 kg/cuft)
elválasztástechnika
cation exchange
Alkalmazás
Strongly acidic cation exchange resin for chemical processing and mining. This resin does NOT meet FDA Food Additive Regulation 21 CFR 173.25.
Jogi információk
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)