Merck
46331
Supelco
Tepraloxydim
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
trans-2-[1-(3-Chloroallyloxyimino)propyl]-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-2-cyclohexen-1-one
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H24ClNO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
341.83
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
Formátum
neat
SMILES string
CC\C(=N/OC\C=C\Cl)C1=C(O)CC(CC1=O)C2CCOCC2
InChI
1S/C17H24ClNO4/c1-2-14(19-23-7-3-6-18)17-15(20)10-13(11-16(17)21)12-4-8-22-9-5-12/h3,6,12-13,20H,2,4-5,7-11H2,1H3/b6-3+,19-14+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IOYNQIMAUDJVEI-BMVIKAAMSA-N
Általános leírás
Tepraloxydim belongs to cyclohexanedione class. It is a post-emergence herbicide, which inhibits the enzyme activity of acetyl-CoA carboxylase involved in the catalysis of fatty acid synthesis.
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Tepraloxydim may be used as a reference standard for the determination of tepraloxydim in drinking water by solid-phase extraction and liquid chromatography with UV detection.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Determination of herbicide tepraloxydim and main metabolites in drinking water by solid-phase extraction and liquid chromatography with UV detection.
Sandin-Espa?a P, et al.
Chromatographia, 55(11-12), 681-686 (2002)
Sung-Jin Lim et al.
Environmental science and pollution research international, 27(27), 33882-33889 (2020-06-15)
This study was conducted to analyze the residue levels of tepraloxydim in banana and sweet orange. Successive liquid-liquid extraction and cartridge clean-up method for tepraloxydim determination in banana and sweet orange were developed and validated by HPLC. The developed method
Shiv Shankhar Kaundun et al.
PloS one, 8(2), e58012-e58012 (2013-03-08)
Acetyl-CoA carboxylase (ACCase) inhibiting herbicides are important products for the post-emergence control of grass weed species in small grain cereal crops. However, the appearance of resistance to ACCase herbicides over time has resulted in limited options for effective weed control