Fontos dokumentumok
49739
Supelco
Glutathione reduced, immobilized on Agarose CL-4B
suitable for affinity chromatography, powder (lyophilized)
Szinonimák:
Reduced Glutathione Agarose Beads
About This Item
UNSPSC kód:
12190000
NACRES:
NA.21
form
powder (lyophilized)
Minőségi szint
tartalmaz
50% lactose as stabilizer
koncentráció
~10 mM ligand: reduced glutathione (packed gel)
technika/technikák
affinity chromatography: suitable
duzzanat
~70 mg swells to 1 mL gel
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
the lactose stabilizer must be removed prior to use by washing the gel onto filter with water or buffer; the reduced glutathione is attached through the sulfur to epoxy-activated 4% cross-linked beaded agarose (C10-spacer)
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)