Merck
33360-U
Sigma-Aldrich
ProClin Reference Standard
ampule of 1 mL, ProClin™ preservative for use in IVD manufacturing, 1.5% w/w
Szinonimák:
for preparation of ProClin working standard
About This Item
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
form
liquid
tartalmaz
20-25% Mg salts
összetétel
CMIT/MIT, 1.5%
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
1.5% w/w
szín
colorless to light yellow
matrix
Water
pH-tartomány
1.7-3.7
oldhatóság
water: soluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
ProClin preservatives are immediately microstatic upon contact with microbial organisms as a result of their ability to quickly penetrate cell membranes and inhibit specific enzymes crucial to cellular respiration. Multiple specific sites of ProClin toxicity prevent microorganisms from developing high levels of resistance, making ProClin highly efficient even over extended storage periods of your IVD components.
Jogi információk
ProClin is a trademark of LANXESS Corp.
Jogi nyilatkozat
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada′s Pest Management Regulatory Agency, Turkey′s Biocidal Products Regulation, Korea′s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Piktogramok
Flame over circleExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)