Fontos dokumentumok
45334
Aziprotryne
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
2-Azido-4-isopropylamino-6-methylthio-1,3,5-triazine
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
Formátum
neat
SMILES string
CSc1nc(NC(C)C)nc(N=[N+]=[N-])n1
InChI
1S/C7H11N7S/c1-4(2)9-5-10-6(13-14-8)12-7(11-5)15-3/h4H,1-3H3,(H,9,10,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AFIIBUOYKYSPKB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)