Fontos dokumentumok
44964
Density Standard 692 kg/m3
H&D Fitzgerald Ltd. Quality
Szinonimák:
2,2,4-Trimethylpentane, Isooctane
About This Item
Javasolt termékek
grade
H&D Fitzgerald Ltd. Quality
analytical standard
gőzsűrűség
3.9 (vs air)
gőznyomás
41 mmHg ( 21 °C)
öngyulladási hőmérséklet
745 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
6 %
gyártó/kereskedő neve
H&D Fitzgerald Ltd.
törésmutató
n20/D 1.391 (lit.)
bp
98-99 °C (lit.)
mp
−107 °C (lit.)
sűrűség
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
industrial qc
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
mixture
SMILES string
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Manufactured and verified in anISO 17025 accredited laboratory, as per UKAS
- Carries an associated uncertaintyof +/- 0.010 Kg/m3
- Provided in a sealed glassampoule of 10 mL to assure safe delivery
- Accompanied with a certificate of analysis (CoA)having information on the expiry date for an effective audit
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
10.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-12 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?