Fontos dokumentumok
76731
Supelco
Density Standard 870 kg/m3
H&D Fitzgerald Ltd. Quality
Szinonimák:
Mineral oil
About This Item
CAS-szám:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
H&D Fitzgerald Ltd. Quality
analytical standard
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
H&D Fitzgerald Ltd.
törésmutató
n20/D 1.467 (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
industrial qc
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
mixture
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Alkalmazás
This density CRM is used for the calibration of all types of laboratory density meters in the test temperature range of 10 to 50 °C.
Tulajdonságok és előnyök
  • Manufactured and verified in an ISO 17025 accredited laboratory, as per UKAS
  • Carries an associated uncertainty of +/- 0.010 Kg/m3
  • Provided in a sealed glass ampoule of 10 mL to assure safe delivery
  • Accompanied with a certificate of analysis (CoA) having information on the expiry date for an effective audit
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)