Fontos dokumentumok
439215
Tetrahydrofuran
≥99.9%, suitable for HPLC, inhibitor-free
Szinonimák:
THF, Butylene oxide, Oxolane, Tetramethylene oxide
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Tetrahydrofuran, suitable for HPLC, ≥99.9%, inhibitor-free
gőzsűrűség
2.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.9%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
610 °F
robbanási határérték
1.8-11.8 %
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
≤0.015% peroxide (as H2O2)
<0.02% water
párolgási maradék
<0.0005%
törésmutató
n20/D 1.407 (lit.)
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble
sűrűség
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-elnyelés
λ: 212 nm Amax: 1.0
λ: 250 nm Amax: 0.180
λ: 300 nm Amax: 0.020
λ: 350-400 nm Amax: 0.005
SMILES string
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Formation of diacetylinic polymers.
- RAFT polymerization of p-acetoxystyrene.
- Synthesis of di-tert-butyl-Phosphinoferrocene.
- As mobile phase solvent in high-performance liquid chromatography.
- As a solvent in the preparation of spin-coated poly(bisphenol A decane ether).
- Formation of butyrolactone (BTL) by green oxidation method.
- As a solvent for lignin depolymerization to isolate phenolic monomer.
javasolt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-6.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-21.2 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Polar graphitic carbon enables UHPLC separation of highly polar pesticides, herbicides, and Vitamin D metabolites, advancing liquid chromatography capabilities.