Merck
431419
Supelco
Phosphorus pentoxide
≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Phosphoric anhydride, Phosphorus(V) oxide
About This Item
Lineáris képlet:
P2O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
141.94
EC-szám:
UNSPSC kód:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
gőzsűrűség
4.9 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 384 °C)
10 mmHg ( 238 °C)
Teszt
≥99.99% trace metals basis
form
powder
szennyeződések
≤0.02% insolubles
<100 ppm total metallic impurities
mp
340 °C (lit.)
sűrűség
2.3 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
NH4+: ≤0.01%
heavy metals: ≤0.01%
SMILES string
O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
InChI
1S/O10P4/c1-11-5-12(2)8-13(3,6-11)10-14(4,7-11)9-12
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YWEUIGNSBFLMFL-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Phosphorus pentoxide (P2O5) is a commonly used drying agent. It is a component of Eatons reagent, which is commonly used as a catalyst for dehydration reactions.
Alkalmazás
Phosphorus pentoxide may be used in the synthesis of the following:
  • Hydroxyapatite (HA) sub-micron fibers.
  • Fluorescent carbon nanoparticles (FCNPs).
  • Bistetramethylammonium (TMA) hydrogencyclotriphosphate and rubidium cyclotetraphosphate using dimethyl sulfoxide as a solvent at low temperature condition.
  • Ethylene glycol methacrylate phosphate (EGMP), a UV-reactive phosphonic acid.
Tulajdonságok és előnyök
Meets A.C.S. reagent specifications.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Flame retardation behaviors of UV-curable phosphorus-containing PU coating system.
Wang SC, et al.
Journal of Polymer Engineering, 33(8), 749-756 (2013)
Development of matrix dispersion transdermal therapeutic system containing glipizide.
Behin SR, et al.
Der Pharmacia Lettre, 5, 278-286 (2013)
One-step spontaneous synthesis of fluorescent carbon nanoparticles with thermosensitivity from polyethylene glycol.
Li S, et al.
New. J. Chem., 39(9), 7033-7039 (2015)
Nayara Koba de Moura et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 117, 111327-111327 (2020-09-14)
Polymer membranes have been widely used in guided bone regeneration (GBR), especially when it comes to their use in dentistry. Poly (lactic acid) (PLA) have good mechanical properties such as flexibility, which allows the material to be moldable and also
Electrospun hydroxyapatite fibers from a simple sol-gel system.
Franco PQ, et al.
Materials Letters, 67(1), 233-236 (2012)