Merck
1.00540
Supelco
di-Phosphorus pentoxide
extra pure
Szinonimák:
di-Phosphorus pentoxide, Phosphoric anhydride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
O5P2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
141.94
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
EC index szám:
215-236-1
NACRES:
NB.21
gőznyomás
<0.1 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (acidimetric)
Forma
solid
szennyeződések
≤0.02% Reducing matter (as P2O3)
≤0.02% reductants (as P2O3)
pH
1 (20 °C, 5 g/L in H2O)
mp
420 °C (closed capillary tube)
oldhatóság
850 g/L (Risk of violent reaction.)
sűrűség
2.28 g/cm3 at 20-25 °C
térfogatsúly
700 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): 50 ppm
kation nyomok
heavy metals (as Pb): 100 ppm
tárolási hőmérséklet
no temp limit
SMILES string
[P]21(=O)O[P]3(=O)O[P](=O)(O2)O[P](=O)(O1)O3
InChI
1S/O10P4/c1-11-5-12(2)8-13(3,6-11)10-14(4,7-11)9-12
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Synthesis of new azo compounds based on N-(4-hydroxypheneyl)maleimide and N-(4-methylpheneyl)maleimide.: This study presents the synthesis of novel azo compounds utilizing di-Phosphorus pentoxide, demonstrating its utility in facilitating complex reactions in organic synthesis, particularly in forming N-substituted maleimide derivatives crucial in analytical chemistry for detecting molecular interactions (Mohammed IA et al., 2010).
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 97 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.01 %
Reducing matter (as P₂O₃): ≤ 0.02 %
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1