Fontos dokumentumok
543551
6-Methoxy-2-benzoxazolinone
97%
Szinonimák:
6-MBOA, 6-Methoxy-2(3H)-benzoxazolone, 6-Methoxy-3H-benzoxazol-2-one, 6-Methoxybenzo[d]oxazol-2(3H)-one, 6-Methoxybenzoxazolin-2(3H)-one, 6-Methoxybenzoxazolinone
Teszt
97%
mp
151-156 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc2NC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C8H7NO3/c1-11-5-2-3-6-7(4-5)12-8(10)9-6/h2-4H,1H3,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MKMCJLMBVKHUMS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)