Merck
646253
Sigma-Aldrich
Glyceryl tri(oleate-1,2,3,7,8,9,10-13C7)
99 atom % 13C, 97% (CP)
Szinonimák:
Triolein-1,2,3,7,8,9,10-13C7
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C21C36H104O6
Molekulatömeg:
906.28
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
97% (CP)
bp
235-240 °C (lit.)
sűrűség
0.931 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+24
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCC[13CH2]CC\[13CH]=[13CH]/[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2][13C](=O)OCC(CO[13C](=O)[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2]\[13CH]=[13CH]/CC[13CH2]CCCCC)O[13C](=O)[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2]\[13CH]=[13CH]/CC[13CH2]CCCCC
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-/i16+1,17+1,18+1,25+1,26+1,27+1,28+1,29+1,30+1,31+1,32+1,33+1,34+1,35+1,36+1,46+1,47+1,48+1,49+1,50+1,51+1,55+1,56+1,57+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PHYFQTYBJUILEZ-LKNQKLGGSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)