Fontos dokumentumok
41640-M
Dimethyl sulfoxide
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.9% (GC)
Szinonimák:
DMSO
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
puriss. p.a.
gőzsűrűség
2.7 (vs air)
gőznyomás
0.42 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.9% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
573 °F
robbanási határérték
42 %, 63 °F
szennyeződések
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% water
párolgási maradék
≤0.005%
törésmutató
n20/D 1.479 (lit.)
n20/D 1.479
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
18-20 °C
sűrűség
1.10 g/mL (lit.)
kation nyomok
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.5 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.5 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES string
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Ternary Phase-Field Simulation of Poly(vinylidene fluoride) Microporous Membrane Structures: Dimethyl sulfoxide (DMSO) is utilized in the formation of microporous membrane structures through phase separation techniques, enhancing polymer research for filtration and barrier applications (Zhang Z, et al., 2024).
- Application of copper (I) selective ligands for PET imaging: DMSO is employed in the synthesis of copper (I) selective ligands for positron emission tomography (PET) imaging, illustrating its role in advancing diagnostic techniques in medical research (Tada T, et al., 2024).
- Pillared graphene oxide frameworks for adsorption and separation: Research highlights the use of DMSO in exploring solvent interactions within graphene oxide frameworks, aiming to improve industrial processes for solvent recovery and environmental cleanup (Skarmoutsos I, et al., 2024).
- A Luminescent Hybrid Bimetallic Halide Family with Solvent-Coordinated Rare Earth and Alkaline Earth Metals: This study utilizes DMSO in the development of new luminescent materials, showcasing its importance in the creation of advanced materials for lighting and display technologies (Lin J, et al., 2024).
Vigyázat
Egyéb megjegyzések
Dimethyl Sulfoxide Miscibility/Immiscibility Table
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?