1.11932
Fermtech® Peptone from Soy
For Biotechnology, Suitable for Fermentation Technology
Szinonimák:
Fermtech® base materials for biotechnology, Peptone from Soy
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
soybean
Minőségi szint
Forma
medium powder
veszteség
≤6.0% loss on drying, Tested at 105°C
pH
6.5-7.5 (25 °C)
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
microbiology
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
15-25°C
alkalmasság
nonselective for bacteria
nonselective for fungi
WGK
WGK 1