Fontos dokumentumok
02733
Supelco
Chromium Standard for AAS
TraceCERT®, 1 g/L Cr in nitric acid (nominal concentration)
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
koncentráció
1 g/L Cr in nitric acid (nominal concentration)
technika/technikák
AAS: suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
single component solution
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from an NMI, e.g. NIST.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Alkalmazás
Chromium standard may have been used as reference standard in graphite furnace atomic absorption spectroscopy (GFAAS) analysis done for the determination of chromium in body fluids.
Analízis megjegyzés
1 g/L Cr in 2% nitric acid, prepared with high purity (NH4)2Cr2O7, HNO3 and water
Egyéb megjegyzések
For a complete product listing of our TraceCERT range of CRMs for ICP and AAS, technical information and example certificates please visit our inorganic TraceCERT website
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Determination of chromium in whole blood and urine by graphite furnace AAS
Huang, Y. L., et al.
Atomic Spectroscopy, 10-16 (2000)
Determination of chromium in whole blood and urine by graphite furnace AAS.
Huang, Y. L., et al.
Atomic Spectroscopy, 21, 10-16 (2000)
Cikkek
Recent advances in analytical tech for heavy metal detection ensure food safety, with products and services supporting trust in consumption.