Fontos dokumentumok
38332
Scopoletin
analytical standard
Szinonimák:
6-Methoxyumbelliferone, 6-Methylesculetin, 7-Hydroxy-6-methoxy-2H-1-benzopyran-2-one, 7-Hydroxy-6-methoxycoumarin, Buxuletin, Chrysatropic acid, Escopoletin, Esculetin-6-methyl ether, Gelseminic acid, Murrayetin
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
203-205 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1cc2C=CC(=O)Oc2cc1O
InChI
1S/C10H8O4/c1-13-9-4-6-2-3-10(12)14-8(6)5-7(9)11/h2-5,11H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RODXRVNMMDRFIK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Roots, stems, branches, and seeds as well as leaves of Chimonanthus nitens Oliv. by ultra-high performance liquid chromatography/tandem quadrupole-time-of-flight mass spectrometry (UHPLC-QTOF-MS/MS) equipped with modified mass deflect filter or diagnostic product ions/neutral loss filter.
- Canscora decussate (South Indian Shankhpushpi) extracts by high performance thin layer chromatography (HPTLC).
- Morinda tinctoria Roxb. leaf by HPTLC in conjunction with HPLC and gas chromatography with MS.
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
HPTLC fingerprinting enables rapid identification of passion flower with related reference materials.