Fontos dokumentumok
452130
Poly(methyl methacrylate), isotactic
>80% isotactic
Szinonimák:
Isotactic PMMA, Isotactic methyl methacrylate polymer, Isotactic poly(methyl methacrylate)
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
solid
sűrűség
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C12H18N3O8PS/c1-4-21-24(18,22-5-2)23-11(17)10(8-7-25-12(13)14-8)15-20-6-9(16)19-3/h7H,4-6H2,1-3H3,(H2,13,14)/b15-10-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DOXUHDDTLHKPOE-GDNBJRDFSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.