Fontos dokumentumok
36465
Avenanthramide C
analytical standard
Szinonimák:
2-{[(2E)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]amino}-5-hydroxybenzoic acid, N-[3′,4′-Dihydroxy-(E)-cinnamoyl]-5-hydroxyanthranilic acid, Avenanthramide Bc
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC1=CC=C(NC(/C=C/C2=CC(O)=C(O)C=C2)=O)C(C(O)=O)=C1
InChI
1S/C16H13NO6/c18-10-3-4-12(11(8-10)16(22)23)17-15(21)6-2-9-1-5-13(19)14(20)7-9/h1-8,18-20H,(H,17,21)(H,22,23)/b6-2+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IDUUXROOZBOOPH-QHHAFSJGSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Oat seeds and seedlings by reversed phase ultra-high performance liquid chromatography equipped with photodiode array deterctor (RP-UHPLC-PDA) and electrospray ionization ion trap mass spectrometry (ESI-IT-MS).
- Oat-containing products by HPLC combined with triple quadrupole mass spectrometry (TQMS).
Javasolt termékek
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?