Fontos dokumentumok
30366
Avenanthramide A
analytical standard
Szinonimák:
5-Hydroxy-2-{[(2E)-3-(4-hydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]amino}benzoic acid, N-(4′-Hydroxy-(E)-cinnamoyl)-5-hydroxyanthranilic acid, Avenanthramide Bp
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC1=CC=C(NC(/C=C/C2=CC=C(O)C=C2)=O)C(C(O)=O)=C1
InChI
1S/C16H13NO5/c18-11-4-1-10(2-5-11)3-8-15(20)17-14-7-6-12(19)9-13(14)16(21)22/h1-9,18-19H,(H,17,20)(H,21,22)/b8-3+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QGUMNWHANDITDB-FPYGCLRLSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?