Merck
PHL85721
Avenanthramide D
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
N-p-Coumaroylanthranilic acid, Avenanthramide 1p, Dianthramide P
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H13NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
283.28
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥90.0% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
SMILES string
N(c2c(cccc2)C(=O)O)C(=O)\C=C\c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C16H13NO4/c18-12-8-5-11(6-9-12)7-10-15(19)17-14-4-2-1-3-13(14)16(20)21/h1-10,18H,(H,17,19)(H,20,21)/b10-7+
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)