Merck
PHL85735
Dihydroavenanthramide D
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
2-[[3-(4-Hydroxyphenyl)-1-oxopropyl]amino]benzoic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H15NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
285.29
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥90.0% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
InChI
1S/C16H15NO4/c18-12-8-5-11(6-9-12)7-10-15(19)17-14-4-2-1-3-13(14)16(20)21/h1-6,8-9,18H,7,10H2,(H,17,19)(H,20,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DLFOKZQWYFNKCL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)