Fontos dokumentumok
36443
Tetrachlorocatechol
technical, ≥95.0% (HPLC)
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (HPLC)
mp
193-195 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
Oc1c(O)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H2Cl4O2/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h11-12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RRBMVWQICIXSEO-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)