01934
Dimethyl sulfoxide
for inorganic trace analysis, ≥99.99995% (metals basis)
Szinonimák:
DMSO
About This Item
Javasolt termékek
grade
for inorganic trace analysis
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.7 (vs air)
2.7 (vs air)
gőznyomás
0.42 mmHg ( 20 °C)
0.42 mmHg
Teszt
≥99.9% (GC)
≥99.99995% (metals basis)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
573 °F
robbanási határérték
42 %, 63 °F
42 %
szín
colorless
törésmutató
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
189 °C
mp
16-19 °C (lit.)
16-19 °C
oldhatóság
H2O: miscible (completely)
sűrűség
1.099-1.101 g/mL at 20 °C
1.10 g/mL (lit.)
kation nyomok
Ag: ≤0.5 μg/kg
Al: ≤1 μg/kg
As: ≤0.01 mg/kg
Au: ≤0.5 μg/kg
Be: ≤0.5 μg/kg
Bi: ≤0.5 μg/kg
Ca: ≤20 μg/kg
Cd: ≤0.5 μg/kg
Ce: ≤0.5 μg/kg
Co: ≤0.5 μg/kg
Cr: ≤5 μg/kg
Cs: ≤0.5 μg/kg
Cu: ≤5 μg/kg
Fe: ≤20 μg/kg
Ga: ≤0.5 μg/kg
Ge: ≤0.5 μg/kg
Hg: ≤5 μg/kg
In: ≤10 μg/kg
Ir: ≤0.5 μg/kg
K: ≤10 μg/kg
Li: ≤0.5 μg/kg
Mg: ≤10 μg/kg
Mn: ≤5 μg/kg
Mo: ≤0.5 μg/kg
Na: ≤50 μg/kg
Ni: ≤5 μg/kg
Os: ≤1 μg/kg
Pb: ≤0.5 μg/kg
Pd: ≤0.5 μg/kg
Pt: ≤0.5 μg/kg
Rb: ≤0.5 μg/kg
Rh: ≤0.5 μg/kg
Ru: ≤0.5 μg/kg
Sb: ≤0.5 μg/kg
Se: ≤0.01 mg/kg
Sn: ≤0.5 μg/kg
Sr: ≤0.5 μg/kg
Ti: ≤5 μg/kg
Tl: ≤0.5 μg/kg
U: ≤0.5 μg/kg
V: ≤0.5 μg/kg
Zn: ≤5 μg/kg
Zr: ≤0.5 μg/kg
SMILES string
CS(C)=O
alkalmazás(ok)
sample preparation
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Enzymatic/chemical analysis of dietary fiber.: Focused on the analytical techniques for analyzing dietary fibers, which could be adapted for the analysis of complex organic matrices in the presence of DMSO ( Theander et al., 1994).
- Levans: I. Fractionation, solution viscosity, and chemical analysis of levan produced by Streptococcus salivarius.: This research details the fractionation and analysis of bacterial levan, which could inform studies involving the solubilization and analysis of similar polysaccharides in DMSO ( Ehrlich et al., 1975).
Vigyázat
Egyéb megjegyzések
Dimethyl Sulfoxide Miscibility/Immiscibility Table
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?