Merck
34010
Supelco
2-NP-AHD-13C3
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
1-(2-Nitrobenzylidenamino)-2,4-imidazolidinedione-[2,4,5-13C]
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C3C7H8N4O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
251.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccccc1\C=N\N2[13CH2][13C](=O)N[13C]2=O
InChI
1S/C10H8N4O4/c15-9-6-13(10(16)12-9)11-5-7-3-1-2-4-8(7)14(17)18/h1-5H,6H2,(H,12,15,16)/b11-5+/i6+1,9+1,10+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FULJCJZKZXOFQZ-OTQLJULOSA-N
Alkalmazás
2-NP-AHD-13C3 may be used as a standard in the determination of nitrofuran metabolites and chloramphenicol in shrimp, using single extraction method and liquid chromatographic/mass spectrometric method (LC/MS-MS).
2-NP-AHD-13C3 may be used as an internal standard to quantify the presence of 1-(2-nitrobenzylidenamino)-2,4-imidazolidine-dione (2-NP-AHD) in shrimp samples using liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Simultaneous determination of nitrofuran metabolites and chloramphenicol in shrimp with a single extraction and LC-MS/MS analysis.
El-Demerdash A, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 98(3), 595-601 (2015)
Aref El-Demerdash et al.
Journal of AOAC International, 98(3), 595-601 (2015-05-31)
A method has been developed to quantify the nitrofuran metabolites 3-amino-5-morphorinomethyl-1,3-oxazolidinone, 3-amino-oxazolidinone, 1-aminohydantoin, and semicarbazide, as well as chloramphenicol in shrimp with a single extraction procedure followed by LC-MS/MS analysis. Dynamic selected reaction monitoring with positive and negative ionization mode