Merck
41612
Supelco
PCB No 209 solution
10±0.5 μg/mL in isooctane, analytical standard
Szinonimák:
Decachlorobiphenyl solution
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12Cl10
CAS-szám:
Molekulatömeg:
498.66
MDL-szám:
UNSPSC kód:
77101502
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
koncentráció
10±0.5 μg/mL in isooctane
törésmutató
n/D 1.3900-1.3940
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Clc1c(Cl)c(Cl)c(c(Cl)c1Cl)-c2c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c2Cl
InChI
1S/C12Cl10/c13-3-1(4(14)8(18)11(21)7(3)17)2-5(15)9(19)12(22)10(20)6(2)16
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ONXPZLFXDMAPRO-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
24.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-4 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)