Merck
335495
Sigma-Aldrich
Tris(4-nitrophenyl)amine
technical grade
About This Item
Lineáris képlet:
(O2NC6H4)3N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
380.31
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
~97% (HPLC)
Forma
powder
mp
>300 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)N(c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)c3ccc(cc3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C18H12N4O6/c23-20(24)16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(10-4-14)21(25)26)15-5-11-18(12-6-15)22(27)28/h1-12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LSNJBIDKQIRWRQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)