Fontos dokumentumok
249858
Antimony(V) chloride solution
1.0 M in methylene chloride
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
koncentráció
1.0 M in methylene chloride
sűrűség
1.442 g/mL at 25 °C
SMILES string
Cl[Sb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.Sb/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VMPVEPPRYRXYNP-UHFFFAOYSA-I
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Ozone 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system,Liver,Urogenital tract, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)