Fontos dokumentumok
33120-M
N,N-Dimethylformamide
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC)
Szinonimák:
DMF, NSC 5356
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
puriss. p.a.
Minőségi szint
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
gőzsűrűség
2.5 (vs air)
gőznyomás
2.7 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.8% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
833 °F
robbanási határérték
15.2 %
technika/technikák
cell culture | plant: suitable
szennyeződések
≤0.001% non-volatile matter
≤0.003% free acid (as CH3COOH)
≤0.005% free alkali (as NH3)
≤0.1% water (Karl Fischer)
szín
APHA: ≤15
törésmutató
n20/D 1.4290-1.4310
n20/D 1.430 (lit.)
pH
6.7
bp
152-154 °C
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
sűrűség
0.948-0.950 g/mL at 20 °C
0.944 g/mL (lit.)
kation nyomok
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≥0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES string
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Extraction of chlorophyll containing pigments from the intact tissues of cotyledons of Cucumis sativus.
- Isolation of chlorophyll a from the cell cultures of unicellular marine algae.4
- As reducing agent and solvent for the preparation of Au@Ag core-shell nanocrystals.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
136.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
58 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?