Fontos dokumentumok
D67820
2,6-Dichloro-4-nitroaniline
96%
Szinonimák:
Dichloran
Teszt
96%
form
powder
mp
190-192 °C (lit.)
SMILES string
Nc1c(Cl)cc(cc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4Cl2N2O2/c7-4-1-3(10(11)12)2-5(8)6(4)9/h1-2H,9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BIXZHMJUSMUDOQ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?