Merck
32825
Supelco
Clenpenterol hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
1-(4-Amino-3,5-dichlorophenyl)-2-(1,1-dimethylpropylamino)ethanol hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H20Cl2N2O · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
327.68
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.CCC(C)(C)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
InChI
1S/C13H20Cl2N2O.ClH/c1-4-13(2,3)17-7-11(18)8-5-9(14)12(16)10(15)6-8;/h5-6,11,17-18H,4,7,16H2,1-3H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HJGDYFOIRCZBLH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Clenpenterol hydrochloride is a salt of clenpenterol which is a β2-agonist compound.
Alkalmazás
Clenpenterol hydrochloride may be used as a precursor for the preparation of clenpenterol which can be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in Human and bovine urine samples by isotope dilution liquid chromatography–tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Clenpenterol hydrochloride may be used as a reference standard in the determination of clenpenterol hydrochloride in hair samples using liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Javasolt termékek
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Jogi információk
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Simultaneous determination of seven β2-agonists in human and bovine urine by isotope dilution liquid chromatography-tandem mass spectrometry using compound-specific minimally 13C-labelled analogues.
Gonzalez-Antu?a A, et al.
Journal of Chromatography A, 1372, 63-71 (2014)
Development, validation and application to real samples of a multiresidue LC-MS/MS method for determination of beta2-agonists and anabolic steroids in bovine hair.
ML, et al.
Journal of Mass Spectrometry : Jms, 49(9), 936-946 (2014)