Fontos dokumentumok
32576
Cimbuterol
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
2-Amino-5-(2-tert-butylamino-1-hydroxyethyl)benzonitrile
About This Item
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formátum
neat
SMILES string
CC(C)(C)NCC(O)c1ccc(N)c(c1)C#N
InChI
1S/C13H19N3O/c1-13(2,3)16-8-12(17)9-4-5-11(15)10(6-9)7-14/h4-6,12,16-17H,8,15H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YKKQAXQGZIBJFS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Pig liver, kidney and muscle samples by ultra-performance liquid chromatography-electrospray ionization-tandem mass spectrometry (UPLC-ESI-MS/MS).
- Bovine and porcine urine, feed and hair samples by LC-ESI-MS/MS.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Using an Ascentis® Express F5 HPLC column, this study separates 11 β-agonists in pork by LC-MS/MS in under 8 minutes with excellent recovery and precision.