Fontos dokumentumok
35399
Clencyclohexerol hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
4-[2-(4-Amino-3,5-dichlorophenyl)-2-hydroxyethylamino]cyclohexanol hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
Cl.Nc1c(Cl)cc(cc1Cl)C(O)CNC2CCC(O)CC2
InChI
1S/C14H20Cl2N2O2.ClH/c15-11-5-8(6-12(16)14(11)17)13(20)7-18-9-1-3-10(19)4-2-9;/h5-6,9-10,13,18-20H,1-4,7,17H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AFRQOGKGWXTIAB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?