Merck
32509
Supelco
Flonicamid
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
N-(Cyanomethyl)-4-(trifluoromethyl)nicotinamide, N-Cyanomethyl-4-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H6F3N3O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
229.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
FC(F)(F)c1ccncc1C(=O)NCC#N
InChI
1S/C9H6F3N3O/c10-9(11,12)7-1-3-14-5-6(7)8(16)15-4-2-13/h1,3,5H,4H2,(H,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RLQJEEJISHYWON-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Flonicamid (IKI220; N-cyanomethyl-4-trifluoromethylnicotinamide) is a pyridinecarboxamide compound. It is a novel systemic insecticide, and has selective activity against hemipterous pests, such as whiteflies, aphids, and thysanopterous pests.
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Flonicamid, a novel insecticide with a rapid inhibitory effect on aphid feeding.
Morita, Masayuki, et al.
Pest Management Science, 63 (10), 969-973 (2007)